Imprimer
Methyl N-Cbz-3-piperidylacetate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR471455-1GEA 256 EUR
APOSOR471455-1G APOSOR471455-5G
Methyl N-Cbz-3-piperidylacetate
Methyl N-Cbz-3-piperidylacetate
Formule: C₁₆H₂₁NO₄
Poids moléculaire: 291,342 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179007
Numéro CAS: 86827-08-9