Imprimer
5-(6-Methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)furan-2-carbaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR471522-5GEA 1210 EUR
APOSOR471522-5G
5-(6-Methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)furan-2-carbaldehyde
5-(6-Methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)furan-2-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₁₀BNO₆
Poids moléculaire: 251,001 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12546038
Numéro CAS: 1104637-03-7