2-Chloro-N-[5-(dimethylamino)-2-nitrophenyl]-5-nitrobenzamide
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₅H₁₃ClN₄O₅ Poids moléculaire: 364,741 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD27918643 Numéro CAS: 1079264-82-6 |