5-(Aminomethyl)-2-(1-pyrazolyl)pyridine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₁₀N₄ Poids moléculaire: 174,203 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08691193 Numéro CAS: 956191-88-1 |