Imprimer
2-(4-Bromophenyl)tetrahydrofuran 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR471716-250MGEA 593 EUR
APOSOR471716-250MG APOSOR471716-1G
2-(4-Bromophenyl)tetrahydrofuran 95%
2-(4-Bromophenyl)tetrahydrofuran
Formule: C₁₀H₁₁BrO
Poids moléculaire: 227,098 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19320036
Numéro CAS: 194725-15-0