Imprimer

1-(tert-Butyl)piperazine dihydrochloride

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

APOSOR47826-250MGEA 27.7 EUR
APOSOR47826-250MG
1-(tert-Butyl)piperazine dihydrochloride
1-(tert-Butyl)piperazine dihydrochloride
Formule: C₈H₁₈N₂·2ClH
Poids moléculaire: 215,164 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09759216
Numéro CAS: 110469-59-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR