Imprimer
3-Chloro-5,6-dimethylpyridazine-4-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR47921-250MGEA 293 EUR
APOSOR47921-250MG APOSOR47921-1G APOSOR47921-100MG
3-Chloro-5,6-dimethylpyridazine-4-carbonitrile
3-Chloro-5,6-dimethylpyridazine-4-carbonitrile
Formule: C₇H₆ClN₃
Poids moléculaire: 167,596 g/mol
Point de fusion: 79…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09802146
Numéro CAS: 93824-72-7