Ethyl 5-amino-1-(2-ethoxyethyl)pyrazole-3-carboxylate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₁₇N₃O₃ Poids moléculaire: 227,26 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD23135176 Numéro CAS: 1427021-87-1 |