Ethyl 5-amino-4-iodo-1-sec-butyl-pyrazole-3-carboxylate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₁₆IN₃O₂ Poids moléculaire: 337,157 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD23135182 Numéro CAS: 1427021-96-2 |