Ethyl 5-amino-1-(2,2-dimethylpropyl)-4-iodo-pyrazole-3-carboxylate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₁H₁₈IN₃O₂ Poids moléculaire: 351,184 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD23135193 Numéro CAS: 1427021-75-7 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...