Imprimer

Ethyl 5-amino-1-benzyl-4-iodo-pyrazole-3-carboxylate

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR480045-1GEA 912 EUR
APOSOR480045-1G
Ethyl 5-amino-1-benzyl-4-iodo-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-1-benzyl-4-iodo-pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₄IN₃O₂
Poids moléculaire: 371,174 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23135216
Numéro CAS: 1427014-06-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR