Imprimer
Ethyl 5-amino-4-bromo-1-(4-methoxyphenyl)pyrazole-3-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR480047-1GEA 797 EUR
APOSOR480047-1G
Ethyl 5-amino-4-bromo-1-(4-methoxyphenyl)pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-4-bromo-1-(4-methoxyphenyl)pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₄BrN₃O₃
Poids moléculaire: 340,173 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23135218
Numéro CAS: 1427011-68-4