Imprimer

Ethyl 5-amino-1-pyrimidin-4-yl-pyrazole-3-carboxylate

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR480071-1GEA 1140 EUR
APOSOR480071-1G
Ethyl 5-amino-1-pyrimidin-4-yl-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-1-pyrimidin-4-yl-pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₁N₅O₂
Poids moléculaire: 233,227 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23135164
Numéro CAS: 1427019-91-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR