Imprimer
1-(1-Methylimidazol-4-yl)cyclopropanamine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR480098-1GEA 3420 EUR
APOSOR480098-1G
1-(1-Methylimidazol-4-yl)cyclopropanamine hydrochloride
1-(1-Methylimidazol-4-yl)cyclopropanamine hydrochloride
Formule: C₇H₁₁N₃·ClH
Poids moléculaire: 173,643 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30496556
Numéro CAS: 1159737-42-4