Imprimer

1-(1-Methylpyrrol-2-yl)cyclopropanecarbonitrile

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR480106-1GEA 3420 EUR
APOSOR480106-1G
1-(1-Methylpyrrol-2-yl)cyclopropanecarbonitrile
1-(1-Methylpyrrol-2-yl)cyclopropanecarbonitrile
Formule: C₉H₁₀N₂
Poids moléculaire: 146,189 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23134916
Numéro CAS: 1427020-46-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR