Imprimer

1-Oxazol-5-ylcyclopropanecarboxylic acid

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR480113-1GEA 2280 EUR
APOSOR480113-1G
1-Oxazol-5-ylcyclopropanecarboxylic acid
1-Oxazol-5-ylcyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₇H₇NO₃
Poids moléculaire: 153,135 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30496517
Numéro CAS: 1539719-95-3

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR