Imprimer
1-(3-Bromopyridin-4-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR480123-1GEA 2740 EUR
APOSOR480123-1G
1-(3-Bromopyridin-4-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
1-(3-Bromopyridin-4-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Formule: C₉H₈BrNO₂
Poids moléculaire: 242,069 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30076364
Numéro CAS: 1780834-34-5