Imprimer
(2R)-2-Amino-3-methylsulphinyl-propanoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR480202-1GEA 245 EUR
APOSOR480202-1G APOSOR480202-5G APOSOR480202-500MG
(2R)-2-Amino-3-methylsulphinyl-propanoic acid
(2R)-2-Amino-3-methylsulphinyl-propanoic acid
Formule: C₄H₉NO₃S
Poids moléculaire: 151,184 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00152132
Numéro CAS: 6853-87-8