DL-threo-3-Phenylserine hydrate 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₁₁NO₃·H₂O Poids moléculaire: 199,204 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD05863724 Numéro CAS: 207605-47-8 |