Imprimer
1-(4-Bromophenyl)-3-ethoxypropan-1-one 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR480606-1GEA 216 EUR
APOSOR480606-1G APOSOR480606-5G
1-(4-Bromophenyl)-3-ethoxypropan-1-one 97%
1-(4-Bromophenyl)-3-ethoxypropan-1-one
Formule: C₁₁H₁₃BrO₂
Poids moléculaire: 257,124 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12546969
Numéro CAS: 859954-71-5