2-Bromo-4,5-dimethylaniline 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₁₀BrN Poids moléculaire: 200,076 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00031416 Numéro CAS: 22364-29-0 |