Imprimer
2,7-Dichloroquinazoline 90%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR480887-1GEA 271 EUR
APOSOR480887-1G APOSOR480887-5G
2,7-Dichloroquinazoline 90%
2,7-Dichloroquinazoline
Formule: C₈H₄Cl₂N₂
Poids moléculaire: 199,037 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15527158
Numéro CAS: 67092-19-7