N-(2-Pyridyl)benzamide
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₂H₁₀N₂O Poids moléculaire: 198,221 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00459601 Numéro CAS: 4589-12-2 |