Imprimer
7-Methoxyquinazoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR49055-250MGEA 836 EUR
APOSOR49055-250MG
7-Methoxyquinazoline
7-Methoxyquinazoline
Formule: C₉H₈N₂O
Poids moléculaire: 160,173 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18378811
Numéro CAS: 10105-37-0