Imprimer
[(2S)-5-Oxo-2-pyrrolidinyl]acetic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR50627-1GEA 531 EUR
APOSOR50627-1G
[(2S)-5-Oxo-2-pyrrolidinyl]acetic acid 95%
[(2S)-5-Oxo-2-pyrrolidinyl]acetic acid
Formule: C₆H₉NO₃
Poids moléculaire: 143,141 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19690753
Numéro CAS: 61884-75-1