Imprimer
3-(Bromomethyl)pyridazine hydrobromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR50997-250MGEA 292 EUR
APOSOR50997-250MG APOSOR50997-1G
3-(Bromomethyl)pyridazine hydrobromide
3-(Bromomethyl)pyridazine hydrobromide
Formule: C₅H₅BrN₂·BrH
Poids moléculaire: 253,923 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD20526346
Numéro CAS: 1452483-94-1