7-Bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol ≥97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₉BrO Poids moléculaire: 213,071 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD24843663 Numéro CAS: 1196049-18-9 |