Imprimer

Methyl 2-(3-bromopyridin-4-yl)acetate ≥97%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR510040-250MGEA 270 EUR
APOSOR510040-250MG
Methyl 2-(3-bromopyridin-4-yl)acetate ≥97%
Methyl 2-(3-bromopyridin-4-yl)acetate
Formule: C₈H₈BrNO₂
Poids moléculaire: 230,059 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10000071
Numéro CAS: 162615-12-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR