Imprimer

5-Iodo-1H-indole-3-carboxylic acid ≥97%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR510052-250MGEA 311 EUR
APOSOR510052-250MG
5-Iodo-1H-indole-3-carboxylic acid ≥97%
5-Iodo-1H-indole-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₆INO₂
Poids moléculaire: 287,054 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD15474905
Numéro CAS: 1190847-04-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR