Imprimer

3-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-ol ≥95%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR510066-250MGEA 259 EUR
APOSOR510066-250MG
3-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-ol ≥95%
3-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-ol
Formule: C₆H₄BrN₃O
Poids moléculaire: 214,019 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22628123
Numéro CAS: 1314893-97-4

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR