Imprimer

7-Bromo-5-chloro-8-methoxyquinoline ≥97%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR510079-250MGEA 219 EUR
APOSOR510079-250MG
7-Bromo-5-chloro-8-methoxyquinoline ≥97%
7-Bromo-5-chloro-8-methoxyquinoline
Formule: C₁₀H₇BrClNO
Poids moléculaire: 272,526 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22414761
Numéro CAS: 457931-02-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR