Imprimer
1H-Pyrazolo[4,3-c]pyridin-4-amine ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR510083-250MGEA 346 EUR
APOSOR510083-250MG
1H-Pyrazolo[4,3-c]pyridin-4-amine ≥95%
1H-Pyrazolo[4,3-c]pyridin-4-amine
Formule: C₆H₆N₄
Poids moléculaire: 134,139 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 1159829-57-8