5-Amino-3-methoxypyrazine-2-carbonitrile ≥97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₆N₄O Poids moléculaire: 150,138 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD15144329 Numéro CAS: 1137478-55-7 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...