Imprimer

(3-Amino-4-nitro-phenyl)methanol ≥97%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR510091-250MGEA 135 EUR
APOSOR510091-250MG
(3-Amino-4-nitro-phenyl)methanol ≥97%
(3-Amino-4-nitro-phenyl)methanol
Formule: C₇H₈N₂O₃
Poids moléculaire: 168,15 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18389932
Numéro CAS: 37637-55-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR