Imprimer
Methyl 2-cyano-5-nitrobenzoate ≥97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR510096-250MGEA 130 EUR
APOSOR510096-250MG
Methyl 2-cyano-5-nitrobenzoate ≥97%
Methyl 2-cyano-5-nitrobenzoate
Formule: C₉H₆N₂O₄
Poids moléculaire: 206,155 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11975694
Numéro CAS: 1260777-93-2