Methyl 3-amino-4-methyl-5-nitrobenzoate ≥98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₁₀N₂O₄ Poids moléculaire: 210,187 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD03081801 Numéro CAS: 72922-60-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...