Imprimer

Ethyl 3-chloro-6-cyanopicolinate ≥95%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR510099-1GEA 143 EUR
APOSOR510099-1G
Ethyl 3-chloro-6-cyanopicolinate ≥95%
Ethyl 3-chloro-6-cyanopicolinate
Formule: C₉H₇ClN₂O₂
Poids moléculaire: 210,617 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD28749724
Numéro CAS: 1436504-94-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR