Imprimer
4,4'-Diphenyl-2,2'-bipyridine ≥97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR510117-250MGEA 133 EUR
APOSOR510117-250MG
4,4'-Diphenyl-2,2'-bipyridine ≥97%
4,4'-Diphenyl-2,2'-bipyridine
Formule: C₂₂H₁₆N₂
Poids moléculaire: 308,376 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006421
Numéro CAS: 6153-92-0