Imprimer
(5-Chloro-1H-indol-2-yl)methanol ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR510147-100MGEA 277 EUR
APOSOR510147-100MG
(5-Chloro-1H-indol-2-yl)methanol ≥98%
(5-Chloro-1H-indol-2-yl)methanol
Formule: C₉H₈ClNO
Poids moléculaire: 181,619 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19301593
Numéro CAS: 53590-47-9