Imprimer
1-Chloro-6-methylisoquinoline-5-carboxylic acid ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR510158-100MGEA 483 EUR
APOSOR510158-100MG
1-Chloro-6-methylisoquinoline-5-carboxylic acid ≥98%
1-Chloro-6-methylisoquinoline-5-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₈ClNO₂
Poids moléculaire: 221,64 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17014895
Numéro CAS: 1245643-02-0