Imprimer
7-Bromonaphthalen-1-amine ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR510159-100MGEA 386 EUR
APOSOR510159-100MG
7-Bromonaphthalen-1-amine ≥98%
7-Bromonaphthalen-1-amine
Formule: C₁₀H₈BrN
Poids moléculaire: 222,081 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17012507
Numéro CAS: 136924-78-2