Imprimer

5-Bromo-7-chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine ≥98%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR510162-100MGEA 630 EUR
APOSOR510162-100MG
5-Bromo-7-chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine ≥98%
5-Bromo-7-chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Formule: C₆H₃BrClN₃
Poids moléculaire: 232,465 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1416374-15-6

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR