Imprimer
Methyl 5-bromo-4-methyl-1H-indole-2-carboxylate ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR510178-250MGEA 546 EUR
APOSOR510178-250MG
Methyl 5-bromo-4-methyl-1H-indole-2-carboxylate ≥98%
Methyl 5-bromo-4-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₀BrNO₂
Poids moléculaire: 268,107 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29035115
Numéro CAS: 1857296-39-9