Imprimer
6-Chloro-2-morpholinonicotinic acid ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR510187-100MGEA 764 EUR
APOSOR510187-100MG
6-Chloro-2-morpholinonicotinic acid ≥98%
6-Chloro-2-morpholinonicotinic acid
Formule: C₁₀H₁₁ClN₂O₃
Poids moléculaire: 242,659 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00452940
Numéro CAS: 305863-07-4