2-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2H-indazole ≥98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₈H₂₅BN₂O₃ Poids moléculaire: 328,214 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD22124621 Numéro CAS: 1146955-35-2 |