Imprimer

(2R)-1-Azabicyclo[2.2.2]octane-2-carbonitrile ≥98%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR510196-100MGEA 840 EUR
APOSOR510196-100MG
(2R)-1-Azabicyclo[2.2.2]octane-2-carbonitrile ≥98%
(2R)-1-Azabicyclo[2.2.2]octane-2-carbonitrile
Formule: C₈H₁₂N₂
Poids moléculaire: 136,194 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18374363
Numéro CAS: 885517-05-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR