Imprimer

7-Chloro-3-methylquinoline-8-carboxylic acid ≥98%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR510227-5GEA 228 EUR
APOSOR510227-5G
7-Chloro-3-methylquinoline-8-carboxylic acid ≥98%
7-Chloro-3-methylquinoline-8-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₈ClNO₂
Poids moléculaire: 221,64 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00145199
Numéro CAS: 90717-03-6

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR