(5-Chlorobenzo[d][1,3]dioxol-4-yl)boronic acid ≥98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₆BClO₄ Poids moléculaire: 200,384 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD31382028 Numéro CAS: 2087452-50-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...