4-Hydroxy-3-methoxypyridine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₇NO₂ Poids moléculaire: 125,125 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD16998801 Numéro CAS: 62885-41-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...