Imprimer
3,5-Diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR51902-1GEA 575 EUR
APOSOR51902-1G
3,5-Diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylic acid
3,5-Diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylic acid
Formule: C₅H₅ClN₄O₂
Poids moléculaire: 188,572 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06208349
Numéro CAS: 4878-36-8